Merck
472824
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O5Si2
CAS番号:
分子量:
416.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −19°, c = 2.1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
324 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H42O7Si2/c1-14(22)26-17(16(24)13-25-28(8,9)19(2,3)4)18(15(23)12-21)27-29(10,11)20(5,6)7/h12,15-18,23-24H,13H2,1-11H3/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChI Key
PUTBIZQBKYLDAU-BSDSXHPESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)