Merck
472794
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-D-glucal
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32O6Si
CAS番号:
分子量:
468.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +9°, c = 1.1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)C(C)(C)C)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C26H34O8Si/c1-18(28)33-24(22(30)16-27)25(34-19(2)29)23(31)17-32-35(26(3,4)5,20-12-8-6-9-13-20)21-14-10-7-11-15-21/h6-16,22-25,30-31H,17H2,1-5H3/t22-,23+,24+,25+/m0/s1
InChI Key
PYGIMOKQSQTVMY-ZYQDXHPFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)