Merck
472786
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-glucal
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28O4Si
CAS番号:
分子量:
384.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
光学活性
[α]25/D +9°, c = 1.1 in chloroform
不純物
2% ethyl acetate
3% dichloromethane
mp
−9 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21+/m0/s1
InChI Key
BSEPYXNJJUUAEY-DOIPELPJSA-N
アプリケーション
オリゴ糖の液相合成と固相合成の両方に利用される重要なビルディングブロックです
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)