Merck
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminohexyl)phosphonic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
mp
270-276 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)