Merck
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
別名:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
86-88 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI Key
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... CTSK(1513)
アプリケーション
酵素阻害特性を有するヒドロキシエチレン ジペプチド等価体の合成に用いられる中間体です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
469297-BULK:
469297-VAR:
469297-250MG:
469297-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)