Merck
468827
Sigma-Aldrich
3-(Thianaphthen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
98%
別名:
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO2S · HCl
CAS番号:
分子量:
257.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O