Merck
468215
Sigma-Aldrich
Cobalt tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
別名:
Co(TMHD)3, Cobalt(III) (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
608.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
アプリケーション
Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)