Merck
468177
Sigma-Aldrich
[3-((((Heptadecafluorooctyl)sulfonyl)amino)propy)]trimethylammonium iodide solution
42 wt. % in isopropanol/water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
CAS番号:
分子量:
726.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
含みます
17% water
濃度
42 wt. % in isopropanol/water
屈折率
n20/D 1.39
pH
3-5
粘度
30 cP(25 °C)(lit.)
bp
82 °C
密度
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
アプリケーション
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)