Merck
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4I
CAS番号:
分子量:
232.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
64 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccccc1I
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)