Merck
466832
Sigma-Aldrich
Dipotassium [μ-(1,2-ethanediolato-O:O′)]tetrakis(1,2-ethanediolato-O,O′)disilicate
95%
別名:
Potassium glycolatosilicate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20K2O10Si2
CAS番号:
分子量:
434.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
SMILES記法
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)