Merck
466328
Sigma-Aldrich
ヨウ化プラセオジム(III)
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PrI3
CAS番号:
分子量:
521.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
mp
737 °C (lit.)
密度
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Pr](I)I
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)