Merck
465682
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O5
CAS番号:
分子量:
276.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
mp
119-123 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)