Merck
465275
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-フルオロ桂皮酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
245.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
216-222 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
465275-BULK:
465275-VAR:
465275-5G:
試験成績書(COA)