Merck
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28O5Si
CAS番号:
分子量:
328.48
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
屈折率
n20/D 1.4825 (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)