Merck
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O5
CAS番号:
分子量:
172.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
含みます
≤10% ethyl acetate as stabilizer
mp
−34 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)