Merck
463825
Sigma-Aldrich
Samarium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm2(C2O4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
564.78 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
≥99.99%
SMILES記法
O.O=C1O[Sm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sm]2OC(=O)C(=O)O2