Merck
462748
Sigma-Aldrich
(−)-N-(Phenylsulfonyl)glutamic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NHSO2C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
287.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D −15°, c = 5 in H2O
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c1ccccc1)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)