Merck
461873
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
≥95%
別名:
(1S,2S)-(+)-ビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィノ]エタン, (S,S)-1,2-エタンジイルビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィン], (S,S)-1,2-ビス[(2-メトキシフェニル)(フェニルホスフィノ)]エタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
CAS番号:
分子量:
458.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
101-105 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChI Key
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
461873-250MG:
461873-1G:
461873-BULK:
461873-VAR:
試験成績書(COA)