Merck
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
220-250 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
詳細
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
アプリケーション
Coalescing solvent
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)