Merck
461016
Sigma-Aldrich
Indium(III) telluride
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2Te3
CAS番号:
分子量:
612.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
coarse powder
mp
667 °C (lit.)
密度
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Te]=[In][Te][In]=[Te]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)