Merck
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O6
CAS番号:
分子量:
218.20
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES記法
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)