Merck
460486
Sigma-Aldrich
Isooctyl tallate
technical grade
別名:
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>316 °C (lit.)
溶解性
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Plasticizer
物性
High oleic ester content
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
460486-100ML:
460486-BULK:
460486-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)