Merck
459755
Sigma-Aldrich
Poly(trimellitic anhydride chloride-alt-benzidine) solution
20 wt. % in NMP/xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
誘電率
3.8, 1 MHz (50% RH)
濃度
20 wt. % in NMP/xylene
屈折率
n20/D 1.528
bp
177 °C
mp
494 °C (dec.)
転移温度
Tg 300 °C
密度
1.07 g/mL at 25 °C
アプリケーション
Buffer coating for discrete and integrated circuit devices.
特徴および利点
Fully imidized polymer.
Self-priming coating with excellent adhesion to a variety of substrates, low ionic content, stable at room temperature.