Merck
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24Si
CAS番号:
分子量:
316.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
92-99 °C (lit.)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)