Merck
458708
Sigma-Aldrich
ピロカテコールバイオレット ナトリウム塩
Dye content 85 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13NaO7S
CAS番号:
分子量:
408.36
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 85%
mp
150 °C (dec.) (lit.)
λmax
444 nm
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)