Merck
458031
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dibenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
312.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
mp
45-51 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
アプリケーション
Plasticizer
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)