Merck
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2O5
CAS番号:
分子量:
226.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
mp
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)