Merck
457353
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)c1c(F)cccc1F