Merck
457299
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diol, ethoxylated
average Mn ~2,200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
比活性
~3 ethyl ether units/molecule
分子量
average Mn ~2,200
屈折率
n20/D 1.311 (lit.)
粘度
125 cSt(20 °C)(lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves