Merck
457124
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O6
CAS番号:
分子量:
254.24
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
75-78 °C (lit.)