Merck
456934
Sigma-Aldrich
ジロジウム テトラカプロラクタマート
別名:
テトラキス[μ-(ヘキサヒドロ-2-H-アゼピン-2-オナト-κN1,κO2)]ジロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40N4O4Rh2
CAS番号:
分子量:
654.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
不純物
<2 mol/mol caprolactam
mp
269-274 °C (lit.)
SMILES記法
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChI Key
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
For research purposes only-Not for Use in Humans or in Human Clinical Trials.
Under Special Agreement with Regis Technologies, Inc.
法的情報
Sold under license from Regis Technologies, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)