Merck
456403
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモ-3-ドデシルチオフェン
97%
別名:
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26Br2S
CAS番号:
分子量:
410.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
135 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
導電性ポリマ-前駆体。
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
456403-1G:
456403-250MG:
456403-BULK:
456403-VAR:
456403-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。