Merck
456004
Sigma-Aldrich
Barium oxalate
99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaC2O4
CAS番号:
分子量:
225.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999%
mp
400 °C (dec.) (lit.)
密度
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O