Merck
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
別名:
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
242.31
Beilstein:
2053290
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
98%
mp
222-225 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Antioxidant
包装
Packaged in glass bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)