Merck
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11P(C6H5)2(O)
CAS番号:
分子量:
284.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES記法
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)