Merck
454346
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
254.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
454346-5G:
454346-BULK:
454346-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)