Merck
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylphthalamide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChI Key
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
452971-BULK:
452971-25G:
452971-5G:
452971-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)