Merck
451568
Sigma-Aldrich
3,4′-Isopropylidenediphenol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O2
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
98%
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(O)c2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)