Merck
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KAlCl4
CAS番号:
分子量:
207.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
mp
253-255 °C (lit.)
SMILES記法
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)