Merck
448893
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl(4-methylphenethyl)silane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
CAS番号:
分子量:
233.21
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)