Merck
447919
Sigma-Aldrich
2,5-ビス(5-tert-ブチル-ベンゾキサゾール-2-イル)チオフェン
98%
別名:
BBOT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26N2O2S
CAS番号:
分子量:
430.56
Beilstein:
631803
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
199-201 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChI Key
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged in poly bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)