Merck
445371
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Di(2-naphthyl)-2-pyrrolidinemethanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO
CAS番号:
分子量:
353.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +101°, c = 0.7 in methanol
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES記法
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4