Merck
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
別名:
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H33NO2Si2
CAS番号:
分子量:
291.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)