Merck
444995
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
98%
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-valine, Fmoc-D-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4
CAS番号:
分子量:
339.39
Beilstein:
6489548
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +17°, c = 1 in DMF
mp
143-144 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI Key
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)