Merck
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
別名:
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd(ClO4)3
CAS番号:
分子量:
455.60
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
濃度
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.442
密度
1.445 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI Key
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)