Merck
443840
Sigma-Aldrich
Cerium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(ClO4)3
CAS番号:
分子量:
456.48
EC Number:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
40 wt. % in H2O
密度
1.501 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ce+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)