Merck
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
別名:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
分子量
average Mn ~1,900 by GPC
組成
acid groups converted to ester, 50%
酸性度指数
200‑240 mg KOH/g
転移温度
Tg 110 °C
溶解性
ketones, ethers and alkali: soluble
詳細
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
アプリケーション
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
特徴および利点
低い溶液粘度、高い機能性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
442356-1KG:
442356-VAR:
442356-BULK:
442356-250G:
試験成績書(COA)