Merck
440868
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide
98%
別名:
(R)-(+)-(3-Chlorophenyl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO
CAS番号:
分子量:
154.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +21°, neat
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
67-68 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
InChI Key
YVMKRPGFBQGEBF-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • 第四級シクロプロピルエステルの合成のためのジアステレオ選択的ワズワース・エモンズシクロプロパン化
  • β3-アドレナリン受容体アゴニストとしてのフェニルエタノールアミン誘導体の合成
  • β-アリールオキシ置換アルコールとアミンの合成のための立体選択的開環
  • β3-アドレナリン受容体アゴニストとしてのビフェニル安息香酸誘導体の合成
  • エポキシドヒドロラーゼを用いる(S)-2-、3-、および4-クロロスチレンオキシドの合成
Key chiral synthon for the preparation of the potent antidiabetic and antiobesity agent CL-316,243, a benzodioxole-containing phenethanolamine. Ring opening of this chiral epoxide with amines produces amino alcohols which have been used as β-adrenergic agonists.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Disodium (R,R)-5-[2-[[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-amino] propyl]-1,3-benzodioxole-2,2-dicarboxylate (CL 316,243). A potent beta-adrenergic agonist virtually specific for beta 3 receptors. A promising antidiabetic and antiobesity agent.
J D Bloom et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(16), 3081-3084 (1992-08-07)
D. Badone et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16, 1921-1921 (1994)