Merck
440264
Sigma-Aldrich
四塩化ケイ素
≥98%
別名:
STC, テトラクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiCl4
CAS番号:
分子量:
169.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
蒸気密度
5.86 (vs air)
蒸気圧
420 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)