Merck
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10N2O
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
5431262
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
95%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI Key
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)